Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 brunnslock för 1,0 ml polystyren DeepWell™ Tallrikar
Product Code. 10408812
Click to view available options
Material:
EVA
Unit Size:
Paket med 25
Product Code. 10408812
Brand: Thermo Scientific™ 278616
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skydda DeepWell-brunnarnas innehåll under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar genom att använda 96-brunnars lock för 1,0 ml polystyren DeepWell-plattor.
Skydda plattans innehåll under kort- och långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar genom att använda den flexibla Thermo Scientific™ Nunc™ 96 brunnslock med 96 fördjupningar speciellt utformade för de 96 brunnarna i Thermo Scientific Nunc 1,0 ml polystyren DeepWell Plates (278605 och 278606).
  • Kepsar med 96 fördjupningar är gjorda av etylen-vinylacetat
  • Speciellt utformad för användning med Nunc 1,0 ml polystyren DeepWell Plates 278605 och 278606
  • Inte lämplig för Nunc DeepWell Plates Cat. nr 260251, 260252, 278752 och 278743
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig
Beskrivning 96-brunnars lock för 1,0 ml Polysytrene DeepWell-plattor
Material EVA
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 25
Antal per förpackning 1
Produkttyp Tätningsmatta
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Ja (hypodermic)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Nunc 96 Runt Brunn