Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
Beskrivning
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
Funktioner
- Design med delad vägg ökar brunnsvolymen
- Bredare brunnar och rundad botten förbättrar blandningen
- Konisk bottenbrunn för optimal provåtervinning
- Svarta och vita plattor tillgängliga för fluorescerande och luminiscerande applikationer
- Lågbindande polypropen för homogena analyser och lagring
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel. |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 10 pk., 120 cs. |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Nunc |
| Visa mer |