Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
Produktkod. 10355661
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 10355661
Brand: Thermo Scientific™ 267407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara prover säkert med dessa lågbindande 96-brunnars polypropenplattor, som inte tillåter DNA eller proteiner att binda och möjliggör fullständig provåtervinning.
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
Funktioner
  • Design med delad vägg ökar brunnsvolymen
  • Bredare brunnar och rundad botten förbättrar blandningen
  • Konisk bottenbrunn för optimal provåtervinning
  • Svarta och vita plattor tillgängliga för fluorescerande och luminiscerande applikationer
  • Lågbindande polypropen för homogena analyser och lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 pk., 120 cs.
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Gult
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 500μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 450μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 120
Antal per förpackning 10
Kvantitet 120/Cs.
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard