Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
Beskrivning
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
- Shared wall design increase the well volume
- Wider wells and rounded bottom improve mixing
- Conical bottom well are for optimal sample recovery
- Excellent chemical resistance
- Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
- Black and white plates are available for fluorescent- and luminescent-based applications
- Low binding polypropylene for homogeneous assays and storage
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Certifikat och efterlevnad | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Without Lid |
| Beskrivning | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Förpackning | 50 Cases |
| Bindningstyp | Low binding PP |
| Produktlinje | Nunc |
| Visa mer |