Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
Description
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
- Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
- Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |
| Produktlinje | Nunc |
| Kvantitet | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Typ | Vial Closure |
| För användning med (utrustning) | Cryogenic Vial |