Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Produktkod. 10440153
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
Produktkod. 10440153
Brand: Thermo Scientific™ 355018
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gör det lättare att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager genom att använda dessa färgkodare som passar in i toppen av kryogena flaskor eller rörförslutningar.
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
  • Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
  • Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Färg Klart
Material Polystyren
Produktlinje Nunc
Kvantitet 500/Pk., 2000/Cs.
Typ Vial Closure
För användning med (utrustning) Cryogenic Vial