Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
Beskrivning
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
- Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
- Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS |
| Färg | Rosa |
| Material | Polykarbonat |
| Produktlinje | Nunc |
| Kvantitet | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Typ | Vial Closure |