Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Bottenform:
Konisk
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,8 ml
1.8 mL
3,6 ml
4,5 ml
4.5 mL
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stil:
Etikett
Inte självstående
Självstående
Skrivyta, AR-bas
Writing Surface, A-R Base
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 500
Paket med 960
Beskrivning
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
- Icke-cytotoxiska, icke-mutatgena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
- Utvändigt eller invändigt gängade alternativ tillgängliga
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4°C) ner till ångfasen av flytande kväve
- Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Beskrivning | Med skrivyta |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,492 tum |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (engelska) | 1.614 in. |
| Visa mer |