Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture/Petri Dishes
Beskrivning
Med ett brett urval i storlek och stil passar Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Dishes en mängd experimentella behov i din cellodlingsrutin. Utför en mängd olika tillämpningar i skålar med Nunclon™ Delta-ytbehandling som främjar maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Funktioner:
- Staplingsringar upptill och nedtill för enklare hantering och stabilare stapling
- Steriliserad med gammabestrålning
- Finns med eller utan luftventiler för gasutbyte
- 2 x 2 mm rutnät tillgängligt för kloningsexperiment och bestämning av pläteringseffektivitet
Beställningsinformation:
174926 och 169558 har 2 mm rutnät
171099 och 150340 för suspensionsodling - inte Nunclon
Innehåller:
Ett certifikat som försäkrar användaren om biologisk prestanda samt spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL (brunn) |
| Kulturområde | 145 cm2 |
| Med rutnät | Utan rutnät |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.