Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture/Petri Dishes
BIOPHARMA
Produktkod. p-4524648
Kulturområde:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Ytbehandling:
Cellkultur
Ej behandlad
Nunclon Delta
Med rutnät:
Med rutnät
Utan rutnät
Ventilera:
Lock med luftventil
Lock utan luftventil
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 150
Paket med 240
Paket med 400
Paket med 500
Paket med 80
Produktkod. 10654161
Brand: Thermo Scientific™ 150318
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför en mängd olika tillämpningar i ett brett utbud av storlekar och stilar för att passa en mängd olika experimentella behov.
Med ett brett urval i storlek och stil passar Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Dishes en mängd experimentella behov i din cellodlingsrutin. Utför en mängd olika tillämpningar i skålar med Nunclon™ Delta-ytbehandling som främjar maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Nunc odlingsskålar i en mängd olika storlekar och design är gjorda av högkvalitativ optiskt klar polystyren eller Permanox-plast.
  • Staplingsringar upptill och nedtill för enklare hantering och stabilare stapling
  • Nunclon Delta-behandlade skålar är optimerade för cellvidhäftning
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Finns med eller utan luftventiler för gasbyte
  • Odlingsskålarna med 2 x 2 mm rutnät är idealiska för kloningsexperiment och bestämning av pläteringseffektiviteten
Beställningsinformation:
174926 och 169558 har 2 mm rutnät
171099 och 150340 för suspensionsodling - inte Nunclon
Innehåller:
Ett certifikat som försäkrar användaren om biologisk prestanda samt spårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Plast, polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3 mL (brunn)
Färg Klart
Kulturområde 8,8 cm2
Med rutnät Utan rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Räkna väl 1
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Kvantitet 10 Pk., 500/Cs.
Ventilera Lock utan luftventil
Höjd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.