Läs mer
Thermo Scientific™ Rektangulär skål med 4 brunnar, TC-yta, paket med 10 st
Kvantitet:
Ask om 100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc-cellkulturbehandlade multiskålar får Nunclon™ Delta-ytbehandling. Denna egenutvecklade ytmodifiering främjar maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper och säkerställer optimal prestanda.
Nunclon Delta-ytbehandling säkerställer optimal prestanda för cellvidhäftning.
- Plan brunnsbotten och stapelbar
- Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
- Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
- Utmärkt optisk kvalitet
- Alfanumeriska koder för identifiering av brunnar
Runda brunnstyper
- Har ventilerade lock för gasutbyte
- Försänkta områden runt brunnar fungerar som en vattenreservoar för att minska avdunstning från brunnar
- Lock med hack i hörnen för enkel orientering
Rektangulära brunnstyper
- Stort odlingsområde
- Acceptera vanliga täckglas: 24x 60 mm för 4-brunnsplatta; och 22x 22 mm för 8-brunnsplatta
Beställningsinformation:
24-brunnsplattor är 17 mm djupa; 4-brunnsplatta är 10 mm djup
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Med spårbarhets- och kvalitetscertifikat (ett certifikat per ärende). |
| Kulturområde | 21.8 sq. cm |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellodlingsskål |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 5 ml (brunn) |
| Antal Wells | 4 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 5 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
| Visa mer |