Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor
Beskrivning
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm 2 total tillväxtyta inom fotavtrycket av en standardkolv med Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor. Total odlingsarea uppnås genom de tre parallella skikten och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. TripleFlask tar emot Nunclon™ Delta-behandling, en patenterad cellkulturytbehandling som erbjuder maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Tre lager av tillväxtytor ger en total odlingsarea på 500 cm 2 i samma fotavtryck som en standard 175 cm 2 kolv.
- Rekommenderad arbetsvolym är 200 ml
- Främjar konventionell, platt, monolager odling
- Yttermått 175 cm 2
- Erbjuds även streckkodad med stor kod 128
Innehåller:
Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på fyra olika cellinjer ingår i varje fall.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ja |
| Beskrivning | Cellkulturbehandlade TripleFlasks |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 32/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Produkttyp | Flask |
| Form | Samma yttermått som standard Nunc T175 med rak hals |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Filtrera |
| Kulturområde | 500 cm 2 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.