Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor
Beskrivning
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm 2 total tillväxtyta inom fotavtrycket av en standardkolv med Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor. Total odlingsarea uppnås genom de tre parallella skikten och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. TripleFlask tar emot Nunclon™ Delta-behandling, en patenterad cellkulturytbehandling som erbjuder maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
- Vita kepsar för enkel identifiering
- Den ergonomiska designen av Thermo Scientific™ EasyFlask™ möjliggör enkel hantering och pipettering
- Thermo Scientific™ TripleFlask™ med tre parallella lager har samma yttermått som en standard 175 cm 2 kolv
- Filterlocket säkerställer konstant luftflöde samtidigt som risken för kontaminering minimeras
- Steril och icke-pyrogen
Beställningsinformation:
Extra kepsar i varje fall
Garanti : 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ja |
| Beskrivning | Nunclon Deltabehandlad TripleFlask , Filterlock, streckkodad |
| Material | Polystyren |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 32/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Produkttyp | Flask |
| Form | Samma yttermått som standard Nunc T175 med rak hals |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Filtrera |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.