Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor
Beskrivning
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm 2 total tillväxtyta inom fotavtrycket av en standardkolv med Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor. Total odlingsarea uppnås genom de tre parallella skikten och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. TripleFlask tar emot Nunclon™ Delta-behandling, en patenterad cellkulturytbehandling som erbjuder maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Tre lager av odlingsytor ger en total odlingsarea på 500 cm 2 i samma fotavtryck som en standard Nunc 175 cm 2 kolv.
- Rekommenderad arbetsvolym är 200 ml.
- Främjar monolager adherent cellkultur.
- Finns även streckkodad med stor kod 128.
- Nunclon Delta-certifikat ingår i varje fall för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Nej |
| Beskrivning | Nunc Cellkultur behandlad TripleFlask , Ventilation/Stäng lock |
| Produkttyp | Flask |
| Förslutningstyp | Ventilation/Stäng |
| Kulturområde | 175 cm² |
| Ytbehandling | Cellkulturbehandlad |
| Volym (metrisk) Fungerar | 200 mL |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.