Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor
Produktkod. 12611490
Ytbehandling:
Cellkulturbehandlad
Nunclon Delta
Förslutningstyp:
Fast
Filtrera
Ventilation/Stäng
Streckkod:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Paket med 4
Produktkod. 12611490
Brand: Thermo Scientific™ 132867
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför stora cellmassaapplikationer som läkemedelsscreening och skala upp med dessa cell-culture behandlade TripleFlasks.
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm 2 total tillväxtyta inom fotavtrycket av en standardkolv med Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor. Total odlingsarea uppnås genom de tre parallella skikten och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. TripleFlask tar emot Nunclon™ Delta-behandling, en patenterad cellkulturytbehandling som erbjuder maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Tre lager av tillväxtytor ger en total odlingsarea på 500 cm 2 i samma fotavtryck som en standard 175 cm 2 kolv.
  • Rekommenderad arbetsvolym är 200 ml
  • Främjar konventionell, platt, monolager odling
  • Yttermått 175 cm 2
  • Erbjuds även streckkodad med stor kod 128
Innehåller:
Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på fyra olika cellinjer ingår i varje fall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Nej
Beskrivning Cellkulturbehandlade TripleFlasks
Hals stil Rak
nr per ärende 32/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Produkttyp Flask
Form Samma yttermått som standard Nunc T175 med rak hals
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Fast
Kulturområde 500 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 200 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.