Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturrör
Förslutningstyp:
Push-on mössa
Skruvlock
Volym (metrisk) Fungerar:
3 ml
7 ml
Form:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 450
Paket med 600
Beskrivning
Utföra adherenta cellkulturer i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktion av vacciner och diagnostiska kit med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturrör.
Funktioner
- Polystyrenrör, polyetenlock
- Platta rör ger 5,5 cm 2 odlingsyta för odling av vidhäftande celler
- Platta rör möjliggör enkel mikroskopering; ett täckglas kan användas i tuben
- Medium kvarhållen i det platta röret i horisontellt läge
- Behandlas med Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltatäckning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Beskrivning | Cellodlingsrör, 7 ml |
| Förslutningstyp | Push-on mössa |
| Färg | Naturlig |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polystyren |
| Antal per förpackning | 100 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.