Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Beskrivning
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system. En beprövad lösning för storskalig produktion av celler, vacciner och terapeutiska proteiner, dessa system har samma tillväxtkinetik som cellodlingsprodukter i laboratorieskala. Systemets portar gör det enkelt att anpassa och stänga, med anpassade slangar som underlättar ventilering, fyllning och skörd. Finns i versioner med 1, 2, 4, 10 och 40 brickor.
- Idealisk för vidhäftande celler
- Öka produktionseffektiviteten med mer yta i ett litet fotavtryck
- Minska föroreningsriskerna med ett slutet system
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ursprunglig cellfabrik |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Antal per förpackning | 10 Pk. |
| Produkttyp | Cell Factory System |
| Gröna funktioner | Mindre avfall, förnybart material |
| Kulturområde | 2528 cm² |
| Volym (metrisk) Fungerar | 800 mL |
| Lager av fack | 4 |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.