Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Produktkod. 13101594
Lager av fack:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25 280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr per ärende:
10/Cs.
2/Cs.
6/Cs.
8/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 8
Varje
Produktkod. 13101594
Brand: Thermo Scientific™ 167695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system.
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system. En beprövad lösning för storskalig produktion av celler, vacciner och terapeutiska proteiner, dessa system har samma tillväxtkinetik som cellodlingsprodukter i laboratorieskala. Systemets portar gör det enkelt att anpassa och stänga, med anpassade slangar som underlättar ventilering, fyllning och skörd. Finns i versioner med 1, 2, 4, 10 och 40 brickor.
  • Idealisk för vidhäftande celler
  • Öka produktionseffektiviteten med mer yta i ett litet fotavtryck
  • Minska föroreningsriskerna med ett slutet system
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ursprunglig cellfabrik
Material Polystyren
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Cell Factory System
Ytbeläggning Nunclon™ Delta
Gröna funktioner Mindre avfall, förnybart material
Förslutningstyp Adapterlock och portkåpa
Kulturområde 1264 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Lager av fack 2
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.