Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodade Cryobank Vial System
Descrizione
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå samtidigt som den rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med vanliga kryoboxar. Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems har laseretsade 2D-streckkoder och standardställ för mikroplattor. Kompatibel med hela sortimentet av 2D streckkodsläsare, utrustning för kapsling/avlockning och märkningsalternativ, Cryobank-rör kan användas för manuell eller automatiserad lagring av biologiska prover ner till flytande kväve i ångfas. Cryobank-produkter uppfyller ledande certifieringskrav och finns i ett volymintervall på 0,5 till 5,0 ml.
Säker spårning
- Permanent fäst, laseretsad 2D-streckkod på botten av röret gör att du kan skanna och avkoda hela racket på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
- Solid konstruktion i ett stycke eliminerar risken för att etiketter faller av under kryogen lagring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
- Utbud av 2D-läsprodukter för att avkoda individuella rör eller kompletta mikroplattfotavtrycksställ; läsare tillåter flexibel utdata för att lagra data i flera databasformat
Överlägset lagringsformat
- Cryobank-rör finns tillgängliga i utrymmesmedvetna mikroplattor format rack eller kan förvaras i traditionella cryoboxar, för att rymma ditt föredragna lagringsformat
- Mikroplattformatet är kompatibelt med din befintliga flerkanaliga, manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad utrustning för decapping/capping i enkel-, 8-kanals eller full rack-alternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
- TPE-packad polypropenlock ger överlägsen tätning vid hög- eller lågtemperaturförvaring
- Lågbindande yta tillåter maximal återhämtning av lågkoncentrationsprover
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
- Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0mL), icke-pyrogen (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI test)
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
- 2D-streckkoder skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med tidigare streckkoder för att säkerställa att inga dubbletter över Cryobank-lagringsrörets produktlinje
- Validering av läckagetest utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
Specifica
Specifica
| Stängningsfärg | Grön |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Material | Polypropen (lock) |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Kryogen |
| Kodning | 2D streckkod |
| Typ av flaska | Kryobank |
| Färg | Grön (stängning) |
| Förpackning | Svart lågställ, 96/960 |
| Antal per förpackning | 96 |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.