Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Koniskt rörställ
Description
Hantera och transportera 200mL centrifugrör i den monterade Thermo Scientific™ Nunc™ Koniskt rörställ.
- Rymmer 6 x 200 ml koniska bottenrör
- Tillverkad av epoxibelagt stål
- Återanvändbar och kan rengöras med alkohol
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rörställ |
| Beskrivning | Ställ för 200 ml koniska rör |
| Färg | Blått |
| Håller | Koniska rör, Rör (6 mm) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 6 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 1 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kvantitet | Varje |
| Show More |
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.