Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rätter med UpCell™ Yta
BIOPHARMA
Produktkod. 10073833
Kulturområde:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Med rutnät:
Ej rutnät
Med rutnät
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 6
Produktkod. 10073833
Brand: Thermo Scientific™ 174902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med Thermo Scientific™ Nunc™ Rätter med UpCell™ Yta.
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med den temperaturkänsliga ytan av Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Disk. Överför helt enkelt kulturen till rumstemperatur för att samla celler i suspension eller i form av cellark med hjälp av ett stödjande membran.
Funktioner
  • Ingen —trypsinisering intakta cellyteproteiner
  • Ingen fysisk —kraft hög cellviabilitet
  • 3 x 3 mm gallerdesign i 60 mm och 100 mm skålar möjliggör skörd av encellssuspension eller små kolonier
  • Stödjande membran som ingår i 35 mm skålen möjliggör skörd av cellark och skapande av 3D-vävnadsmodeller
  • Minimal praktisk tid
Rekommenderas för:
  • Kulturpassage
  • Encellsanalyser
  • Celltransplantationsforskning
  • 3-D vävnadsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100 mm, UpCell maträtt
Kulturområde 56,7 cm2
Volym (metrisk) Tja 12,5 ml (brunn)
Volym (metrisk) Fungerar 12.5 mL
Typ Cellodlingsskål
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Höjd (metrisk) 17 mm
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6
Ytbehandling UpCell, temperaturkänslig
Sterilitet Sterila
Med rutnät Ej rutnät
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Endast för forskning och engångsbruk