Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rätter med UpCell™ Yta
BIOPHARMA
Produktkod. 10165613
Kulturområde:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Med rutnät:
Ej rutnät
Med rutnät
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 6
Produktkod. 10165613
Brand: Thermo Scientific™ 174905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med Thermo Scientific™ Nunc™ Rätter med UpCell™ Yta.
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med den temperaturkänsliga ytan av Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Disk. Överför helt enkelt kulturen till rumstemperatur för att samla celler i suspension eller i form av cellark med hjälp av ett stödjande membran.
UpCell Ytan tillåter icke-enzymatisk cellskörd genom att helt enkelt sänka cellkulturens temperatur till under 32 °C, vilket resulterar i mycket livsdugliga celler med intakta cellyteproteiner.
  • Ingen —trypsinisering intakta cellyteproteiner
  • Ingen fysisk —kraft hög cellviabilitet
  • 3 x 3 mm gallerdesign i 60 mm och 100 mm skålar möjliggör skörd av encellssuspension eller små kolonier
  • Stödjande membran som ingår i 35 mm skålen möjliggör skörd av cellark och skapande av 3D-vävnadsmodeller
  • Minimal praktisk tid
Rekommenderas för:
Kulturpassage; Encellsanalyser, Celltransplantationsforskning, 3-D vävnadsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100 mm, UpCell fat m/galler
Kulturområde 56,7 cm2
Volym (metrisk) Tja 12,5 ml (brunn)
Volym (metrisk) Fungerar 12.5 mL
Typ Cellodlingsskål
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Höjd (metrisk) 17 mm
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6
Ytbehandling UpCell, temperaturkänslig
Sterilitet Sterila
Med rutnät Med rutnät
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Endast för forskning och engångsbruk