Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rätter med UpCell™ Yta
Beskrivning
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med den temperaturkänsliga ytan av Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Disk. Överför helt enkelt kulturen till rumstemperatur för att samla celler i suspension eller i form av cellark med hjälp av ett stödjande membran.
- Ingen —trypsinisering intakta cellyteproteiner
- Ingen fysisk —kraft hög cellviabilitet
- 3 x 3 mm gallerdesign i 60 mm och 100 mm skålar möjliggör skörd av encellssuspension eller små kolonier
- Stödjande membran som ingår i 35 mm skålen möjliggör skörd av cellark och skapande av 3D-vävnadsmodeller
- Minimal praktisk tid
Rekommenderas för:
- Kulturpassage
- Encellsanalyser
- Celltransplantationsforskning
- 3-D vävnadsmodeller
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 60 mm, UpCell fat m/galler |
| Kulturområde | 21,5 cm2 |
| Volym (metrisk) Tja | 5 ml (brunn) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 5 mL |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60 mm |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Antal per förpackning | 5 |
| nr per ärende | 30 |
| Ytbehandling | UpCell, temperaturkänslig |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Endast för forskning och engångsbruk