Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar
Volym:
1μ L
10μ L
Kvantitet:
Kartong med 1000
Kartong med 600
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2400
Paket med 4000
Paket med 600
Beskrivning
Identifiera enkelt färgkodade Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial för att ge en slät ögleyta. Thermo Scientific Nunc produkterna är högkvalitativa plaster för användning i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktionen av vacciner och diagnostiska kit.
Funktioner
- Strålningssteriliserad —inget behov av flamsterilisering
- Hydrofil behandling under tillverkningsprocessen
- Vätskevidhäftningsegenskaper som förhindrar oavsiktlig utsläpp av droppar
- Slingor finns i 10 och 1μ L storlekar
- Uppfyll semikvantitativ standard för hantering av prover
- Kalibreringsdokument tillgängliga för alla partier på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 10μ L |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Inoculating Loop (Blue) |
| Kvantitet | Kartong med 1000 |