Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Description
Spara värdefullt utrymme med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Varje 10-lagers engångssystem rymmer motsvarande 36 T175-kolvar. Det linjära flerskiktiga cellodlingsformatet är lätt att använda och främjar enkel skalbarhet, idealiskt för både forskning och kommersiella tillämpningar.
Funktioner
- ''Out of the box''-system
- Stor, ventilerad skruvförslutning
- Mångsidig portdesign för hällning och aseptisk fyllning
- Fyll och töm fem gånger snabbare än T175-kolvar
- Inga tillbehör krävs med EasyFill Cell Factory system
För att komma igång:
Häll helt enkelt media direkt i EasyFill Cell Factory-systemets stora öppning.
Garanti : 90 dagar
Specifications
Specifications
| Beskrivning | EasyFill Cellfabrik |
| nr per ärende | 2/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Cell Factory System |
| Gröna funktioner | Mindre avfall, förnybart material |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
| Kulturområde | 6320 cm² |
| Lager av fack | 10 |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.