Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Svart och vit polystyren tallrik
BIOPHARMA
Produktkod. p-4525226
Färg:
Svart
Vitt
nr per ärende:
50
160
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 50
Produktkod. 10346331
Brand: Thermo Scientific™ 236105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ konsekventa och pålitliga resultat med hjälp av svarta och vita plattor optimerade för robotteknik, plåtläsare och vätskehanteringssystem.
Säkerställ konsekventa och pålitliga resultat med minimal överhörning mellan brunnar med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Svart och vit polystyren tallrik. Med den låga flänsen av pinchbar design är dessa högkvalitativa svarta och vita plattor optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanteringssystem. Finns med eller utan cellodlingsbehandling.
  • Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
  • Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
  • Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
  • Arbetsvolymintervall: 50 till 250 L/μbrunn
  • Val av Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltayta för cellbaserade analyser
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Färg Vitt
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 250 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet 50/Cs.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.