Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ General Long Term Storage Tubes
Volym (metrisk):
1,8 ml
4,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1800
Beskrivning
Contiain samples in cost-efficient round-bottom, externally-threaded Thermo Scientific™ Nunc™ General Long Term Storage Tubes.
Starfoot vial fits into grooves of the CryoTube Rack (Cat. No. 376589), which allows one hand operation.
- Caps and tubes packaged separately to save handling time
- Tubes are nonsterile
- Economical choice for less demanding applications
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc Stor-It Tubes, external thread, round bottom |
| Färg | White |
| Diameter (metrisk) Yttre | 48 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 1,8 ml |
| nr per ärende | 1800 |
| Antal per förpackning | 450 |
| Stil | Starfoot, round-bottom |
| Volym (metrisk) Totalt | 1.8 mL |
| Höjd (metrisk) | 12.5 mm |
| Visa mer |