Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Skålar med botten av glas
Produktkod. 15183728
Diameter (metrisk):
40,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 20
Produktkod. 15183728
Brand: Thermo Scientific™ 150680
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder Nunc Glasbottenskålar i dina forskningsapplikationer ger dig flexibiliteten att konvertera din odlingsenhet till en bildbehandlingsenhet.
Utför högkvalitativ bildåtergivning på samma sätt som en 35 mm skål. De Thermo Scientific™ Nunc Glass Bottom Dish kombinerar bekvämligheten med en standard 35 mm skål med bildbehandlingsfördelarna med täckglas för att ge de optimala optiska egenskaperna som krävs för högförstoringsmikroskopi och konfokal bildanalys. Den inre ytan av skålens botten, inklusive glasytan, är cellodlingsbehandlad.
Förbättra kvaliteten på dina högupplösta cellkulturbilder
  • Dessa rätter är idealiska för observation vid hög förstoring i en mängd olika applikationer
Minska mediaavdunstning och kontaminering
  • Disklocket minimerar avdunstning och håller samtidigt innehållet fritt från luftburna föroreningar
  • Förbättra mikroskopisk kompatibilitet och eliminera problem relaterade till brunnsstorlek och antal
Kunnigt stöd
  • Vårt tekniska supportteam kan guida dig i att effektivisera ditt arbetsflöde för cellodling av labapostrophes; rådfråga oss för rekommendationer för att optimera alla dina cellodlingsprocesser
Rekommenderas för:
  • Fluorescensmikroskopi
  • Faskontrastmikroskopi
  • Konfokal mikroskopi
  • Levande cellavbildning
  • Differentialinterferenskontrastmikroskopi
  • Fluorescens in situ hybridisering (FISH)
Anmärkning:
Täckglaset i botten går inte att ta loss. Använd inte med metanol, etanol, aceton eller kloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Borsilikatglas
Beskrivning Glasbottenskål, 12 mm
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3 ml (brunn)
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 3.0 mL
Inkluderar Lock
nr per ärende 20
Antal per förpackning 1
Höjd (metrisk) 12.9 mm
Diameter (metrisk) 40,4 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.