Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Produktkod. 11347764
Wells:
1
2
4
8
16
Material:
Permanox Plastic
Soda Lime Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
Produktkod. 11347764
Brand: Thermo Scientific™ 177380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Odla förankringsberoende celler direkt på objektglaset med hjälp av den unika avtagbara kammaren på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System.
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består av en polystyrenmediakammare fäst vid ett mikroskopiskt objektglas. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Välj antingen specialtvättad Soda Lime Glass-glas eller cellfäste optimerad Permanox Rutschkana av plast. Mediakammaren är lätt att ta bort utan behov av verktyg.
  • Broad range of formats and well number to meet application needs
  • Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
  • Writing surface provides easy identification of samples
  • Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
  • In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
  • Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
  • No cell transfer needed prior to visualization/staining
  • Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
  • Suitable for use with fluorescent labels
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 2
Kulturområde 4,2 cm 2
Material lock Polystyren
Beskrivning 2-well Chamber Slide w/ removable wells
Ytbehandling Cellkultur
Material Soda Lime Glas
Volym (metrisk) Fungerar 1.2 to 2.0 mL
Inkluderar Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 75 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.