Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Beskrivning
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består av en polystyrenmediakammare fäst vid ett mikroskopiskt objektglas. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Välj antingen specialtvättad Soda Lime Glass-glas eller cellfäste optimerad Permanox Rutschkana av plast. Mediakammaren är lätt att ta bort utan behov av verktyg.
- Broad range of formats and well number to meet application needs
- Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
- Writing surface provides easy identification of samples
- Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
- In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
- Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
- No cell transfer needed prior to visualization/staining
- Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
- Suitable for use with fluorescent labels
- Sterile
Specifikationer
Specifikationer
| Wells | 2 |
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 2-well Chamber Slide w/ removable wells |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
| Material | Permanox Plastic |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.2 to 2.0 mL |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Mått (LxB) | 75 x 25 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.