Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammarförsett täckglas
Produktkod. 10778091
Wells:
1
2
4
8
Material:
Borosilicate Glass (1.0)
Beskrivning:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
Produktkod. 10778091
Brand: Thermo Scientific™ 155383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför högförstoringsmikroskopi och konfokal bildanalys med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammarförsett täckglas.
Odla, färga och titta på levande celler på en enda enhet. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en botten av borosilikatglas nr 1 erbjuder de optiska egenskaperna som krävs för hög förstoring och konfokal bildanalys. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat. Den övre kammarstrukturen kan inte tas bort från täckglaset.
  • Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
  • Optimal for high power inverted microscope viewing
  • Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 4
Kulturområde 1.8 cm2
Material lock Polystyren
Beskrivning 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Ytbehandling Cellkultur
Material Borosilicate Glass (1.0)
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 to 0.9 mL
Tjocklek (metrisk) 0.13 to 0.17 mm
Inkluderar Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 57 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.