Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Beskrivning
Aktivera celltillväxt (t.ex. neuroner) direkt på en aminerad glasskiva med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC 2™ Chamber Slide System, som har en kemiskt modifierad CC 2 -växtyta som efterliknar egenskaperna hos polylysinbeläggning. Tillgänglig i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat med löstagbara mediakammare.
- Remains stable and consistent for over one year without refrigeration
- Tabbed cover allows gas exchange while minimizing evaporation
- Sterile
- Removal tool separates chamber from glass
- Provides binding sites optimal for fastidious cells
- Light blue frosted writing area
Includes: Removal tool
Specifikationer
Specifikationer
| Wells | 4 |
| Kulturområde | 1,7 cm 2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 4-well Chamber Slide w/ removable wells |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | CC2 Glass (mimics polylysine) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.5 to 1.0 mL |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Mått (LxB) | 74 x 25 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.