Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Produktkod. 13073043
Wells:
1
2
4
8
Material:
CC2 Glass (mimics polylysine)
Beskrivning:
1-well Chamber Slide w/ removable well
2-well Chamber Slide w/ removable wells
4-well Chamber Slide w/ removable wells
8-well Chamber Slide w/ removable wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
Produktkod. 13073043
Brand: Thermo Scientific™ 154739
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aktivera celltillväxt direkt på ett objektglas med mikroskop Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System.
Aktivera celltillväxt (t.ex. neuroner) direkt på en aminerad glasskiva med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC 2™ Chamber Slide System, som har en kemiskt modifierad CC 2 -växtyta som efterliknar egenskaperna hos polylysinbeläggning. Tillgänglig i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat med löstagbara mediakammare.
  • Remains stable and consistent for over one year without refrigeration
  • Tabbed cover allows gas exchange while minimizing evaporation
  • Sterile
  • Removal tool separates chamber from glass
  • Provides binding sites optimal for fastidious cells
  • Light blue frosted writing area
Includes: Removal tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 1
Kulturområde 8.6 cm2
Material lock Polystyren
Beskrivning 1-well Chamber Slide w/ removable well
Ytbehandling Cellkultur
Material CC2 Glass (mimics polylysine)
Volym (metrisk) Fungerar 2.0 to 4.5 mL
Inkluderar Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 74 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.