Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Produktkod. 10316381
Wells:
1
2
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
Produktkod. 10316381
Brand: Thermo Scientific™ 154453
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Odla celler direkt på bilder med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ som består av en löstagbar mediakammare av polystyren som är fäst vid en vanlig glasplatta. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat.
Features
  • Slide surface that is specially treated with a unique RS wash to ensure consistent cell growth
  • Tabbed polystyrene lid that allows gas exchange with minimal evaporation
  • Removal tool that separates media chamber from glass slide
  • Biocompatible adhesive hydrophobic well border printed on slide
  • White frosted writing area
Includes: chamber removal tool
Additional information
  • Can be purchased in case of 96 or pack of 16
  • Shipped sterile in convenient stackable incubation trays
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 1
Kulturområde 8.6 cm2
Material lock Polystyren
Beskrivning 1-well Chamber Slide w/ removable well
Ytbehandling Cellkultur
Material RS Glass
Volym (metrisk) Fungerar 2.0 to 4.5 mL
Inkluderar Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 74 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Kvantitet 1 Ea.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.