Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Beskrivning
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ som består av en löstagbar mediakammare av polystyren som är fäst vid en vanlig glasplatta. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat.
Features
- Slide surface that is specially treated with a unique RS wash to ensure consistent cell growth
- Tabbed polystyrene lid that allows gas exchange with minimal evaporation
- Removal tool that separates media chamber from glass slide
- Biocompatible adhesive hydrophobic well border printed on slide
- White frosted writing area
Includes: chamber removal tool
Additional information
- Can be purchased in case of 96 or pack of 16
- Shipped sterile in convenient stackable incubation trays
Warranty: 90 days
Specifikationer
Specifikationer
| Wells | 4 |
| Kulturområde | 1,7 cm 2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 4-well Chamber Slide w/ removable wells |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | RS Glass |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.5 to 1.0 mL |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Mått (LxB) | 74 x 25 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.