Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Descrizione
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ som består av en löstagbar mediakammare av polystyren som är fäst vid en vanlig glasplatta. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat.
Features
- Slide surface that is specially treated with a unique RS wash to ensure consistent cell growth
- Tabbed polystyrene lid that allows gas exchange with minimal evaporation
- Removal tool that separates media chamber from glass slide
- Biocompatible adhesive hydrophobic well border printed on slide
- White frosted writing area
Includes: chamber removal tool
Additional information
- Can be purchased in case of 96 or pack of 16
- Shipped sterile in convenient stackable incubation trays
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
| Wells | 1 |
| Kulturområde | 8.6 cm2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 1-well Chamber Slide w/ removable well |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | RS Glass |
| Volym (metrisk) Fungerar | 2.0 to 4.5 mL |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Mått (LxB) | 74 x 25 mm |
| Vedi altri risultati |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.