Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petriskålar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10099092
Kulturområde:
79 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10099092
Brand: Thermo Scientific™ 4021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla svampar, bakterier och andra mikroorganismer med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petriskålar.
  • Finns med gjutet galler
  • Fungerar bra i automater
  • Kontaktskål användbar för provtagning i sjukhusmiljöer samt inom livsmedelsvetenskap och läkemedelsindustrin
  • Kompatibel med automatiserade system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ventilerad, utan stapelring
Bottenform Plan
Kulturområde 79 cm2
Form Fyrkantig
Typ Petriskål
Räkna väl 1
Ventilera Ja