Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lågprofil 5,0 ml externt gängade universalrör
Beskrivning
Uppfyll dina spårnings- och förpackningskrav för förvaring av fasta eller flytande prover med Thermo Scientific™ Nunc™ Lågprofilerade 5,0 ml externt gängade universalrör. En robust lösning för förvaring av fasta eller flytande prover, rören har 2D-streckkoder, graderingar, en vit lapp för märkning och en design med bred mun för enkel tillsättning och extraktion av provmaterial. Den utvändigt gängade designen minimerar föroreningsrisken vid manuella hanteringsprocedurer. Rören och stället är klassade för lagring ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Flexibel rördesign
- Bred mun ger enkel åtkomst med hjälp av pincett för att lägga till cirka (3) 1 mm sektioner av vävnad, växtmaterial eller annat fast prov för förvaring
- Total rörhöjd på mindre än 50 mm och U-bottenform ger bekväm åtkomst med pipettspetsar av standardlängd när de används för vätskeförvaring
- Finns med eller utan 2D streckkod
- Inkludera tryckta graderingar och vit skrivbar yta för manuell providentifiering
- Kan köpas i universalstil spärrställ eller i bulk för att möta dina provhanteringskrav
Kepsdesign
- Locket har automationsvänlig skruvlock som är kompatibel med Nunc utrustning för kapsling och avkapsling
- Röret med det utvändigt gängade locket är utformat för kryolagring ner till ångfasen av flytande kväve
Säker spårning
- Permanent bunden, unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
- Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör
- Thermo Scientific 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje rörs streckkod och överför rörinformation till din applikation eller databas
- Rören inkluderar vitt skrivbart utrymme för provinformation utöver eller istället för att använda 2D-streckkoder
Strikt kvalitetskontroll
- 2D-streckkoder skannas efter tillverkning för att säkerställa läsbarhet
- Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
- Rören är läckagetestade för att säkerställa provets integritet och säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Produkten är certifierad att vara fri från RNase/DNas och endotoxiner |
| Produkttyp | Universalrör |
| Beskrivning | Nunc Universell lågprofil 5mL kryotub med 2D-kod, ej rackad, 24 rör/påse |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Trådstil | Utvändig |
| Examen | White Patch och examen |
| nr per ärende | 240 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Visa mer |