Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplattlock
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
384/1536-brunnsplatta, OmniTray
96-brunnsplatta
Alla mikroplattor
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kondensringar:
Ja
Nej
Avskurna hörn:
Långsida
Långsida
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
Beskrivning
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med Thermo ScientificTM NuncTM mikroplattlock.
- Lids are for use with any standard plates
- 96 Well Lids have individual condensation rings
- Lids have notches for quick orientation
- Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Mått (L x B x H) | 5 x 3.35 x 0.3 in. (127 x 85 x 7.9 mm) |
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal Wells | 384/1536 |
| Höjd (metrisk) | 7.9 mm |
| Längd (engelska) | 5 in. |
| Längd (metrisk) | 127 mm |
| Kondensringar | Nej |
| Höjd (engelska) | 0.3 in. |
| Visa mer |