Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas för mikroskop
Material:
Permanox
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Uppnå liknande cellvidhäftning och tillväxt som standardcellkulturflaskor och skålar med Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas för mikroskop i plast. Finns i antingen polystyren eller Permanox plast.
- Motsvarar ytan på de flesta standardkärl för vävnadsodling gjorda av polystyren
- Ytbehandling säkerställer optimala förutsättningar för cellfäste och tillväxt
- Ytbehandlad för att förbättra cellvidhäftning och tillväxt
- Storlek: 3x 1 tum. (75x 27 mm)
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Sterilitet | Sterila |
| Material | Permanox |
| Beläggning | Cellkultur behandlad |
| Beskrivning | Permanox mikroskopobjektglas av plast |
| Mått (L x B) | 75 x 25 mm |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.