Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. p-4525222
nr per ärende:
108
160
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 160
Produktkod. 10774957
Brand: Thermo Scientific™ 243656
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få konsekventa resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor, optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
Få konsekventa och pålitliga resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor. Med flera ytmodifieringar är dessa plattor idealiska för cellbaserade analyser såväl som biokemiska analyser. Den platta bottenformen är lämplig för mikroskopiska och optiska mätningar. Plattorna är tillgängliga i antingen högflänskjoltyp eller lågflänsklämstångsdesign, och plattorna är optimerade för en rad robotar, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Beskrivning 96F brunnsplatta, obehandlad, klar, med lock, steril (förpackning om 6, fodral om 108)
Array 8 x 12
Förpackning 108 fall
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 108
Antal per förpackning 6
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.