Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
Antal Wells:
96
Antal per förpackning:
1 mikroplatta
10 mikroplattor
nr per ärende:
160 mikroplattor
50 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 50
Beskrivning
Säkerställ konsekventa och pålitliga resultat med den höga kvaliteten Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Vit polystyren tallrik. Vita plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanteringssystem och designade för viktiga bildegenskaper.
- Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
- Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
- Arbetsvolymintervall: 50 till 250 L/μbrunn
- Val av Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltayta för cellbaserade analyser
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certifierad | Nunclon Delta-certifierad för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk., 160 Fall |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Låg fläns pinchbar |
| Visa mer |