Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunnsplatta, UpCell Temperaturkänslig yta, paket med 1
Kvantitet:
8/ask
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med den temperaturkänsliga ytan av Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Mikroplattor. Överför helt enkelt kulturen till rumstemperatur för att samla celler i suspension.
Thermo Scientific Nunc UpCell Yta
UpCell yta är en temperaturkänslig cellkulturyta som möjliggör icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner.
En temperaturkänslig poly( N -isopropylakrylamid) (PNIPAAm) polymer ympas på den standardcellkulturbehandlade polystyrenytan. Vid 37˚C tillåter den kovalent bundna polymeren celler att fästa vid skålen och växa som vanligt. Vid rumstemperatur binder PNIPAAm vatten och sväller, frigör de fästa cellerna tillsammans med de extracellulära matriserna. Cellerna dissocieras från odlingssubstratet utan trypsin.
Drag:
Rekommenderas för:
UpCell yta är en temperaturkänslig cellkulturyta som möjliggör icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner.
En temperaturkänslig poly( N -isopropylakrylamid) (PNIPAAm) polymer ympas på den standardcellkulturbehandlade polystyrenytan. Vid 37˚C tillåter den kovalent bundna polymeren celler att fästa vid skålen och växa som vanligt. Vid rumstemperatur binder PNIPAAm vatten och sväller, frigör de fästa cellerna tillsammans med de extracellulära matriserna. Cellerna dissocieras från odlingssubstratet utan trypsin.
Drag:
- Hydroficiliteten hos UpCell ytan förändras med den yttre temperaturen, vilket gör att cellerna kan lossna
- Inget behov av dissociationsenzymer, vilket säkerställer intakta cellyteproteiner
- Inget behov av fysisk skrapning, vilket resulterar i hög cellviabilitet
- Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
Rekommenderas för:
- Kulturpassage
- Efterföljande encellsanalyser (t.ex. flödescytometri)
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 96F brunnsplatta, UpCell , genomskinlig, med lock, steril (förpackning om 1, etui om 8) |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Fungerar | 200μ L |
| Typ | Mikroplatta |
| Kvantitet | 8/ask |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 8 |
| Färg | Klart |
| Ytbehandling | UpCell-behandlad, temperaturkänslig |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |