Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade kolvar
BIOPHARMA
Produktkod. 10444112
Kulturområde:
175 cm²
25 cm 2
500 cm²
75 cm²
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 32
Produktkod. 10444112
Brand: Thermo Scientific™ 159926
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera risken för kontaminering med denna högkvalitativa, optiskt klara polystyren Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade kolvar för suspensionscellkulturer.
Dra nytta av den användarvänliga designen av denna högkvalitativa, optiskt klara polystyren Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade kolvar för suspensionscellkulturer.
Funktioner
  • Vita kepsar för enkel identifiering
  • Den ergonomiska designen av Thermo Scientific™ EasyFlask™ möjliggör enkel hantering och pipettering
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ med tre parallella lager har samma yttermått som en standard 175 cm 2 kolv
  • Filterlocket säkerställer konstant luftflöde samtidigt som risken för kontaminering minimeras
  • Steril och icke-pyrogen
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Beskrivning Nunc Obehandlad T175 EasYFlask , Filterlock
Material Polystyren
Hals stil Vinklad
nr per ärende 30
Antal per förpackning 5
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 175 cm²
Ytbehandling Ej behandlad
Volym (metrisk) Fungerar 55 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.