Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™
Produktkod. 10673004
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Ytbeläggning:
Kollagen I, råttsvans
Poly-D-lysin
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 60
Produktkod. 10673004
Brand: Thermo Scientific™ 132708
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen av Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ .
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen av Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ , idealisk för att odla petiga celler som inte fäster på de vanliga cellodlingsbehandlade ytorna.
Funktioner
  • Bred öppning och vinklad hals för enkel och full tillgång till kulturområdet
  • Ergonomisk stängning, öppna eller stänga i 1/3 varv
  • Idealisk för odling av petiga celler som inte binder till vanlig cellkulturbehandlad yta
  • Steril och icke-pyrogen
Filterlock:
  • Ventilations-/stäng- och filterlock finns tillgängliga
  • Filterlocken är försedda med ett hydrofobt filter för att säkerställa konsekvent gasutbyte
  • Y -markering tillåter visuell verifiering av ventilens position, även när den är staplad i inkubatorer
Beställningsinformation:
Extra kepsar i alla fall
Innehåller:
Filterlock
Rekommenderas för:
Cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc EasYFlask 175 cm²
Material Polystyren
Hals stil Vinklad
nr per ärende 30
Antal per förpackning 5
Ytbeläggning Kollagen I, råttsvans
Mun stil Bred
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Klass Klass VI
Bottenform Plan
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 175 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 55 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.