Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidiskar med poly-D-lysin eller kollagen I
Produktkod. p-4524628
Antal Wells:
6
24
Ytbehandling:
Kollagen typ I
Poly-D-lysin
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10183592
Brand: Thermo Scientific™ 152034
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen på Thermo Scientific™ Nunc™ Multidiskar med poly-D-lysin eller kollagen I.
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated Multisishes, idealiska för att odla kräsna celler som inte fäster på de vanliga cellodlingsbehandlade ytorna.
  • Steril och icke-pyrogen
  • Belagd med Poly-D-Lysine, är ett kemiskt syntetiserat djurfritt material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 9.6 sq. cm
Volym (metrisk) Tja 3 ml (brunn)
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Typ Flerfat
Antal per förpackning 5
nr per ärende 20
Ytbehandling Kollagen typ I
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Antal Wells 6
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.