Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Skruvmejslar för Cryobank och Bank-It™ Vial Systems, manual
Produktkod. 10401633
Typ:
Elektrisk skruvmejsel
Manuell skruvmejsel
Pluggtyp:
Europeiskt
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10401633
Brand: Thermo Scientific™ 369644
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Snabbt och enkelt lock och decap Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank-rör med dessa skruvmejslar, tillgängliga i manuella och elektriska modeller för att passa din applikation.
Snabbt och enkelt lock och decap Nunc Cryobank rör med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Skruvmejslar för Cryobank och Bank-It™ System, tillgängliga i manuella och elektriska modeller för att passa din applikation. Nunc Cryobank-ampuller ger kunden överlägsen spårning av sina cryovials med hjälp av en 2D-kod, den högsta lagringstätheten på marknaden och möjligheten att automatisera locket och avlocket av flaskorna. Rören klickar fast i ställningen och kan hanteras utan risk för att en flaska tappas av misstag.
Screwdriver socket retains the vial cap, allowing one-handed manipulation of the cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Elektrisk skruvmejsel
Kodning 2D Barcode
Typ av flaska Cryobank, Bank-It
Färg Red, Black
Pluggtyp Europeiskt
För användning med (utrustning) Cryobank and Bank-It Systems