Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningar, tejper och folier
Click to view available options
Material:
Aluminium
Non-woven Rayon
PVC-belagd polypropen
Plast
Polyester
Polyeten
Polyolefin
Polypropen
Vinyl
För användning med (applikation):
Allmänt syfte, ELISA
Allmänt syfte, provdetektion
Andningsbar, cellkultur
Cellkultur, sterila tillämpningar
Celltillväxt, bakterietillväxt
Fluorescens, ljuskänsliga prover
Konsekvent tätning
Korttidsförvaring, ELISA
Korttidsförvaring, ELISA , minimerar avdunstning och korskontaminering
Kristallografi och genotypning
Låg autofluorescens, ELISA
Luminescens, ljuskänsliga prover
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, förvaring i 96-brunnars plattor
PCR, långtidslagring
PCR, lagring i plattor med 384 brunnar
PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi
Ventilera och lagra cellkulturer
Certifierat RNAse- och DNAse-fria:
Ja
Nej
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 2
Paket med 50
Paket med 800
Description
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningstejper. Dessa självhäftande tätningar är idealiska för alla analystillämpningar. Nunc Life Science-produkter erbjuder tillförlitlighet och reproducerbara resultat och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
- Självhäftande tätningar förseglar effektivt alla mikroplattformat
- Tryckkänsligt lim är inte klibbigt att röra vid, men bildar en stark bindning till plattan vid applicering av tryck
- Tunna, lätta tejper förseglas på plattan med en praktisk, handhållen applikator (säljs separat, Kat. nr. 250050)
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Resistent mot Life Science-reagens |
| Beskrivning | PLATTSÄLARE, ACETAT |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 100 |
| Mått (L x B) | 83 x 124 mm |
| För användning med (applikation) | Korttidsförvaring, ELISA |
| Show More |