Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningar, tejper och folier
Produktkod. 10642674
Material:
Aluminium
Non-woven Rayon
PVC-belagd polypropen
Plast
Polyester
Polyeten
Polyolefin
Polypropen
Vinyl
För användning med (applikation):
Allmänt syfte, ELISA
Allmänt syfte, provdetektion
Andningsbar, cellkultur
Cellkultur, sterila tillämpningar
Celltillväxt, bakterietillväxt
Fluorescens, ljuskänsliga prover
Konsekvent tätning
Korttidsförvaring, ELISA
Korttidsförvaring, ELISA , minimerar avdunstning och korskontaminering
Kristallografi och genotypning
Låg autofluorescens, ELISA
Luminescens, ljuskänsliga prover
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, förvaring i 96-brunnars plattor
PCR, långtidslagring
PCR, lagring i plattor med 384 brunnar
PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi
Ventilera och lagra cellkulturer
Certifierat RNAse- och DNAse-fria:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 2
Paket med 50
Paket med 800
Produktkod. 10642674
Brand: Thermo Scientific™ AB0718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med dessa tätningstejper, idealiska för alla analystillämpningar.
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningstejper. Dessa självhäftande tätningar är idealiska för alla analystillämpningar. Nunc Life Science-produkter erbjuder tillförlitlighet och reproducerbara resultat och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Självhäftande platttätningar ger en effektiv tätning. Den har en lätt att ta bort icke-vidhäftande flik och tål temperaturer mellan -40 °C till 80 °C.
Höjdpunkter
  • Icke-vidhäftande flik för enkel borttagning av tätningen
  • Temperaturområde: -40 °C till 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens
Beskrivning Gasgenomsläpplig självhäftande tätning
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
För användning med (applikation) Ventilera och lagra cellkulturer
Innehåll och lagring Allmän
Produkttyp Självhäftande tätning
Produktlinje Abgene
Lim Akryl
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +80 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Ja
Andas Ja