Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningar, tejper och folier
Produktkod. 11524794
Material:
Aluminium
Non-woven Rayon
PVC-belagd polypropen
Plast
Polyester
Polyeten
Polyolefin
Polypropen
Vinyl
För användning med (applikation):
Allmänt syfte, ELISA
Allmänt syfte, provdetektion
Andningsbar, cellkultur
Cellkultur, sterila tillämpningar
Celltillväxt, bakterietillväxt
Fluorescens, ljuskänsliga prover
Konsekvent tätning
Korttidsförvaring, ELISA
Korttidsförvaring, ELISA , minimerar avdunstning och korskontaminering
Kristallografi och genotypning
Låg autofluorescens, ELISA
Luminescens, ljuskänsliga prover
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, förvaring i 96-brunnars plattor
PCR, långtidslagring
PCR, lagring i plattor med 384 brunnar
PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi
Ventilera och lagra cellkulturer
Certifierat RNAse- och DNAse-fria:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 2
Paket med 50
Paket med 800
Produktkod. 11524794
Brand: Thermo Scientific™ AB0580
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med dessa tätningstejper, idealiska för alla analystillämpningar.
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningstejper. Dessa självhäftande tätningar är idealiska för alla analystillämpningar. Nunc Life Science-produkter erbjuder tillförlitlighet och reproducerbara resultat och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Thermo Scientific Självhäftande platttätningar ger en effektiv tätning. De har en lätt att ta bort icke-vidhäftande flik och tål temperaturer mellan -°40 C till °80 C.
Funktioner av Thermo Scientific Självhäftande plåttätningar
  • Icke-vidhäftande flik för enkel borttagning av tätningen
  • Brett temperaturområde: -40 °C till 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens
Beskrivning Självhäftande plåttätningar
Material PVC-belagd polypropen
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 100
Antal per förpackning 100
För användning med (applikation) Kristallografi och genotypning
Innehåll och lagring Allmän; För lång- eller korttidsförvaring
Produkttyp Självhäftande tätning
Produktlinje Abgene
Lim Akryl
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Ja